2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR50999-25G OR50999-5G OR50999-100G
APOSOR50999-25GEA 89.9 EUR
APOSOR50999-25G APOSOR50999-5G APOSOR50999-100G
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
Formel: C₅H₁₀ClO₃P
Molecular Weight: 184.558 g/mol
Schmelzpunkt: 97…102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03425416
CAS-Nummer: 4090-55-5
UN: 1759
ADR: 8 III