(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR51000-100MG
OR51000-1G
OR51000-250MG
APOSOR51000-100MGEA
58
EUR
APOSOR51000-100MG
APOSOR51000-1G
APOSOR51000-250MG
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Formel:
C₈H₈Cl₂O Molecular Weight: 191.055 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09863568 CAS-Nummer: 178460-80-5 |