Dibenzofuran-2-ylboronic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Dibenzo[b,d]furan-2-ylboronic acid
OR51007-25G
APOSOR51007-25GEA 105 EUR
APOSOR51007-25G
Dibenzofuran-2-ylboronic acid 99%
Dibenzofuran-2-ylboronic acid
Formel: C₁₂H₉BO₃
Molecular Weight: 212,009 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11183307
CAS-Nummer: 402936-15-6