(3-Dibenzothiophen-4-ylphenyl)boronic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-(Dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)phenyl)boronic acid
OR51014-5G
APOSOR51014-5GEA
115
EUR
APOSOR51014-5G
(3-Dibenzothiophen-4-ylphenyl)boronic acid 99%
(3-Dibenzothiophen-4-ylphenyl)boronic acid
Formel:
C₁₈H₁₃BO₂S Molecular Weight: 304,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22200801 CAS-Nummer: 1307859-67-1 |