5-Bromopyridazin-4-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510142-100MG OR510142-250MG OR510142-1G
APOSOR510142-100MGEA 230 EUR
APOSOR510142-100MG APOSOR510142-250MG APOSOR510142-1G
5-Bromopyridazin-4-ol ≥98%
5-Bromopyridazin-4-ol
Formel: C₄H₃BrN₂O
Molecular Weight: 174.983 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28650545
CAS-Nummer: 1784428-43-8
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable