4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Bis(4-(naphthalen-2-yl)phenyl)amine
OR51024-5G
APOSOR51024-5GEA 50.9 EUR
APOSOR51024-5G
4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline 98%
4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline
Formel: C₃₂H₂₃N
Molecular Weight: 421,532 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30478542
CAS-Nummer: 1446448-94-7