1-(4-Pyren-1-ylphenyl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51030-1G
OR51030-5G
APOSOR51030-1GEA
0
EUR
APOSOR51030-1G
APOSOR51030-5G
1-(4-Pyren-1-ylphenyl)ethanone 98%
1-(4-Pyren-1-ylphenyl)ethanone
Formel:
C₂₄H₁₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30592343 CAS-Nummer: 139111-43-6 |