2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51344-1G
OR51344-250MG
APOSOR51344-1GEA
1090
EUR
APOSOR51344-1G
APOSOR51344-250MG
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₈H₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17000076 CAS-Nummer: 1243282-67-8 |