5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51557-1G OR51557-250MG
APOSOR51557-1GEA 0 EUR
APOSOR51557-1G APOSOR51557-250MG
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₄H₄BrN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32689343
CAS-Nummer: 2514952-92-0