4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51724-1G OR51724-5G
APOSOR51724-1GEA 0 EUR
APOSOR51724-1G APOSOR51724-5G
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₉H₇N₃O₃
Schmelzpunkt: 124…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00724165
CAS-Nummer: 29289-18-7