1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxy-2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethane, 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol, 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
OR51738-250MG OR51738-5G
APOSOR51738-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR51738-250MG APOSOR51738-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 95%
1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₃
Molecular Weight: 238.091 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD12033564
CAS-Nummer: 1040377-08-9