2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-hydroxypyridin-2-yl ether, 2-Ethoxypyridin-3-ol
OR51768-1G OR51768-500MG
APOSOR51768-1GEA 121 EUR
APOSOR51768-1G APOSOR51768-500MG
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139.152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09750035
CAS-Nummer: 188670-05-5