4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Helidaminic acid, 2,6-Dicarboxy-4-hydroxypyridine, 4-Hydroxydipicolinic acid
OR51769-25G
OR51769-5G
OR51769-1G
APOSOR51769-25GEA
136
EUR
APOSOR51769-25G
APOSOR51769-5G
APOSOR51769-1G
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formel:
C₇H₅NO₅ Molecular Weight: 183,118 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066478 CAS-Nummer: 499-51-4 |