2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-(Aminomethyl)pyridin-3-ol hydrochloride, (5-Hydroxypyridin-2-yl)methylamine hydrochloride
OR51778-1G
OR51778-250MG
APOSOR51778-1GEA
219
EUR
APOSOR51778-1G
APOSOR51778-250MG
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₈N₂O·ClH Molecular Weight: 160.601 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17214179 CAS-Nummer: 1276056-66-6 |