2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dichloropyridin-4-ol
OR51779-1G OR51779-5G
APOSOR51779-1GEA 263 EUR
APOSOR51779-1G APOSOR51779-5G
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 163,989 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16610774
CAS-Nummer: 1174047-06-3