trans-2,6-Dimethylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR51786-1G
OR51786-250MG
APOSOR51786-1GEA
227
EUR
APOSOR51786-1G
APOSOR51786-250MG
trans-2,6-Dimethylmorpholine
trans-2,6-Dimethylmorpholine
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115,174 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09953181 CAS-Nummer: 6485-45-6 UN: 1760 ADR: 8,III |