3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)nitrobenzene, (3-Bromo-5-nitrophenyl)methanol
OR51800-1G
OR51800-5G
APOSOR51800-1GEA
105
EUR
APOSOR51800-1G
APOSOR51800-5G
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Molecular Weight: 232.031 g/mol Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09056873 CAS-Nummer: 139194-79-9 |