2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Amino-3-methylphenyl)methanol
OR51830-25G OR51830-5G
APOSOR51830-25GEA 495 EUR
APOSOR51830-25G APOSOR51830-5G
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,179 g/mol
Schmelzpunkt: 67…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075027
CAS-Nummer: 57772-50-6