tert-Butyl 3-aminopropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-Aminopropanoate
OR51868-1G
OR51868-250MG
OR51868-5G
APOSOR51868-1GEA
105
EUR
APOSOR51868-1G
APOSOR51868-250MG
APOSOR51868-5G
tert-Butyl 3-aminopropanoate
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Formel:
C₇H₁₅NO₂ Molecular Weight: 145,2 g/mol Siedepunkt: 192,3 °C Flammpunkt: 64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06212562 CAS-Nummer: 15231-41-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...