2,4,5-Trichloropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51890-1G OR51890-5G
APOSOR51890-1GEA 82.9 EUR
APOSOR51890-1G APOSOR51890-5G
2,4,5-Trichloropyridine 98%
2,4,5-Trichloropyridine
Formel: C₅H₂Cl₃N
Molecular Weight: 182.435 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09028037
CAS-Nummer: 55934-01-5