3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51942-250MG OR51942-1G
APOSOR51942-250MGEA 60.9 EUR
APOSOR51942-250MG APOSOR51942-1G
3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20040502
CAS-Nummer: 112930-39-9