4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Formylphenoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR5204-1G OR5204-5G
APOSOR5204-1GEA 224 EUR
APOSOR5204-1G APOSOR5204-5G
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₄O₃
Molecular Weight: 206.238 g/mol
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09064964
CAS-Nummer: 215460-40-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III