3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Iodo-6-azaindazole
OR52040-1G OR52040-250MG OR52040-5G
APOSOR52040-1GEA 98.6 EUR
APOSOR52040-1G APOSOR52040-250MG APOSOR52040-5G
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 98%
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₄IN₃
Molecular Weight: 245.021 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11845480
CAS-Nummer: 1082040-63-8