6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodopyrimidine, 2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodo-1,3-diazine
OR52066-250MG OR52066-1G OR52066-5G
APOSOR52066-250MGEA 155 EUR
APOSOR52066-250MG APOSOR52066-1G APOSOR52066-5G
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine
Formel: C₆H₉IN₄
Molecular Weight: 264,067 g/mol
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11655943
CAS-Nummer: 514854-13-8