4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52092-1G OR52092-500MG
APOSOR52092-1GEA 1320 EUR
APOSOR52092-1G APOSOR52092-500MG
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Molecular Weight: 231,477 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17168993
CAS-Nummer: 1248548-54-0