6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-chloro-4-methyl-7-azabenzimidazole
OR52096-1G OR52096-250MG
APOSOR52096-1GEA 998 EUR
APOSOR52096-1G APOSOR52096-250MG
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₅BrClN₃
Molecular Weight: 246.492 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22460484
CAS-Nummer: 1388071-17-7