N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Methyl-2-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamine
OR5213-1G OR5213-250MG
APOSOR5213-1GEA 230 EUR
APOSOR5213-1G APOSOR5213-250MG
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Formel: C₁₄H₂₃N₃
Molecular Weight: 233.353 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09065003
CAS-Nummer: 915707-57-2