2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(2-Aminophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR5214-1G OR5214-250MG
APOSOR5214-1GEA 379 EUR
APOSOR5214-1G APOSOR5214-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molecular Weight: 193.242 g/mol
Schmelzpunkt: 58…60.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025872
CAS-Nummer: 898289-35-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II