4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52152-1G OR52152-250MG
APOSOR52152-1GEA 351 EUR
APOSOR52152-1G APOSOR52152-250MG
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 154…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16988171
CAS-Nummer: 74647-39-5