Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52181-1G OR52181-5G OR52181-25G
APOSOR52181-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52181-1G APOSOR52181-5G APOSOR52181-25G
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Molecular Weight: 340,941 g/mol
Schmelzpunkt: 70…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398802
CAS-Nummer: 1257231-51-8