5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Benzoxazol-5-amine hydrochloride
OR52195-1G OR52195-5G
APOSOR52195-1GEA 132 EUR
APOSOR52195-1G APOSOR52195-5G
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Formel: C₇H₆N₂O·ClH
Molecular Weight: 170,596 g/mol
Schmelzpunkt: 226…229 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28954649
CAS-Nummer: 1858249-87-2