Methyl 5-ethynylpyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-ethynylpicolinate, 5-Ethynyl-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR52206-100MG
APOSOR52206-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR52206-100MG
Methyl 5-ethynylpyridine-2-carboxylate
Methyl 5-ethynylpyridine-2-carboxylate
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189756
CAS-Nummer: 17880-61-4