Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-amino-3-chloropicolinate, 5-Amino-3-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR52216-100MG OR52216-250MG OR52216-1G
APOSOR52216-100MGEA 84.1 EUR
APOSOR52216-100MG APOSOR52216-250MG APOSOR52216-1G
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 186,596 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18258038
CAS-Nummer: 1256825-20-3