Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52222-1G OR52222-5G
APOSOR52222-1GEA 183 EUR
APOSOR52222-1G APOSOR52222-5G
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO·ClH
Molecular Weight: 227.73 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28014028
CAS-Nummer: 91688-34-5