3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR52244-1G
OR52244-250MG
APOSOR52244-1GEA
590
EUR
APOSOR52244-1G
APOSOR52244-250MG
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S Molecular Weight: 186.232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09727958 CAS-Nummer: 628298-58-8 |