Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52278-10G OR52278-1G OR52278-5G
APOSOR52278-10GEA 852 EUR
APOSOR52278-10G APOSOR52278-1G APOSOR52278-5G
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formel: C₅H₉NO₃
Molecular Weight: 131.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18072727
CAS-Nummer: 118972-97-7