2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52317-10G OR52317-1G OR52317-5G
APOSOR52317-10GEA 0 EUR
APOSOR52317-10G APOSOR52317-1G APOSOR52317-5G
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Formel: C₁₀H₂₀ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040035
CAS-Nummer: 5326-82-9