(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)pyrazole
OR52395-1G
OR52395-5G
APOSOR52395-1GEA
219
EUR
APOSOR52395-1G
APOSOR52395-5G
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
Formel:
C₄H₆N₂O Molecular Weight: 98,103 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436148 CAS-Nummer: 23585-49-1 |