2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52403-1G OR52403-5G
APOSOR52403-1GEA 263 EUR
APOSOR52403-1G APOSOR52403-5G
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClIO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18393320
CAS-Nummer: 51738-07-9