3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-6-carbonitrile, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile
OR52436-250MG
OR52436-1G
APOSOR52436-250MGEA
77
EUR
APOSOR52436-250MG
APOSOR52436-1G
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile 95+%
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Molecular Weight: 174.156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20039908 CAS-Nummer: 134997-74-3 |