4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52449-1G OR52449-250MG
APOSOR52449-1GEA 203 EUR
APOSOR52449-1G APOSOR52449-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₆H₅ClN₄
Molecular Weight: 168.584 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10697160
CAS-Nummer: 30129-53-4