6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
OR52468-5G
APOSOR52468-5GEA 119 EUR
APOSOR52468-5G
6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde 98%
6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,581 g/mol
Schmelzpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847276
CAS-Nummer: 95652-81-6