2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52504-1G
OR52504-100MG
OR52504-250MG
APOSOR52504-1GEA
406
EUR
APOSOR52504-1G
APOSOR52504-100MG
APOSOR52504-250MG
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₄HBrCl₂N₂ Molecular Weight: 227,874 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22566618 CAS-Nummer: 1399480-88-6 |