Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cbz-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
OR52543-25G OR52543-5G
APOSOR52543-25GEA 256 EUR
APOSOR52543-25G APOSOR52543-5G
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Molecular Weight: 219.237 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09608058
CAS-Nummer: 31865-25-5