1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Bromo-2'-methylacetophenone
OR52566-25G
OR52566-5G
APOSOR52566-25GEA
264
EUR
APOSOR52566-25G
APOSOR52566-5G
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Formel:
C₉H₉BrO Molecular Weight: 213.071 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11112126 CAS-Nummer: 65095-33-2 |