1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52567-1G
OR52567-250MG
APOSOR52567-1GEA
364
EUR
APOSOR52567-1G
APOSOR52567-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine
Formel:
C₄H₇N₃ Molecular Weight: 97.118 g/mol Schmelzpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01646103 CAS-Nummer: 6646-51-1 |