5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52572-100MG OR52572-1G OR52572-250MG
APOSOR52572-100MGEA 126 EUR
APOSOR52572-100MG APOSOR52572-1G APOSOR52572-250MG
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid
Formel: C₁₁H₂₄O₅Si
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29067261
CAS-Nummer: 1137665-94-1