2,5-Dihydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Hydroxypyridin-2(1H)-one, 5-Hydroxy-1H-pyridin-2-one
OR52588-1G OR52588-5G
APOSOR52588-1GEA 116 EUR
APOSOR52588-1G APOSOR52588-5G
2,5-Dihydroxypyridine
2,5-Dihydroxypyridine
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111,099 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234075
CAS-Nummer: 5154-01-8