[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Dimethyl{3-[(2-methylacryloyl)amino]propyl}ammonio)propane-1-sulphonate, 3-sulphopropyldimethyl-3-methacrylamidopropylammoniuminnersalt
OR52602-25G OR52602-5G
APOSOR52602-25GEA 353 EUR
APOSOR52602-25G APOSOR52602-5G
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₄S
Schmelzpunkt: 190 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080642
CAS-Nummer: 5205-95-8
EINECS: 226-003-9