4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52617-1G OR52617-250MG
APOSOR52617-1GEA 163 EUR
APOSOR52617-1G APOSOR52617-250MG
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₄BrNO
Molecular Weight: 210.027 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11858309
CAS-Nummer: 89003-95-2